Merck
84378
Sigma-Aldrich
硝酸
puriss. p.a., 65.0-67.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38060304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
65.0-67.0%
フォーム
liquid
強熱残分
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸(HNO3)は腐食性の高い強無機酸です。HNO3では、窒素元素は+5の酸化状態を示します。10%(v/v)硝酸溶液は、実験室でのガラス器具洗浄に有用です。 HNO3と、様々な天然および合成鉱物性粉塵/鉱物酸化物表面との反応は、298Kで働く低圧クヌーセン反応器で研究されました。
アプリケーション
水銀分離のため、有機および無機試料の分解に使用されます。
硝酸(HNO3)は以下の研究に使用することができます。
  • 多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の酸化。
  • 単層カーボンナノチューブ(SWNT)精製時のSWNTからの遷移金属触媒の除去。
  • フレーム原子吸光分析による水性溶媒中のPbおよびCdの痕跡定量。
  • 二酸化鉛の調製(PbO2)。
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84378-500G:
84378-BULK:
84378-VAR:
84378-4X2.5L:
84378-2.5L:4548173273426
84378-1L:4548173341545
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 698-698 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 590-590 (1994)
Nitric acid purification of single-walled carbon nanotubes.
Hu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(5), 13838-13842 (2003)
Oxidation of multiwalled carbon nanotubes by nitric acid.
Rosca ID, et al.
Carbon, 43(15), 3124-3131 (2005)
Heterogeneous reactivity of gaseous nitric acid on Al2O3, CaCO3, and atmospheric dust samples: A Knudsen cell study.
Hanisch F and Crowley JN.
The Journal of Physical Chemistry A, 105(13), 3096-3106 (2001)