Merck
06103
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
technical, ≥85%, powder
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
グレード
technical
アッセイ
≥85%
フォーム
powder
不純物
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤1.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES記法
[OH-].[K+]
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カリウムは無機化合物であり、化学式はKOHです。強塩基であり、一般に苛性カリとして知られています。苛性カリは主にカリウム塩の製造、酸塩基滴定、有機合成に使用されます。さらに、KOHは一部の燃料電池やアルカリ電池の電解質としても使用できます。水酸化カリウムは酸と容易に反応します。求核反応、付加反応、塩基性加水分解反応などさまざまな反応に使用されます。また、アルドール型反応の触媒としても使用されています。
アプリケーション
水酸化カリウムは以下の用途に使用できます:
  • 化学気相成長(CVD)法を用いたCNT(カーボンナノチューブ)合成の触媒として使用されるKOH処理粉末活性炭の調製。
  • ベンズイミダゾール-2-オンを生成するための尿素の分子内N-アリール化における塩基として。
  • ワンポット、三成分(メルドラム酸、アリールアルデヒド、5,7-ジヒドロキシベンゾピロン誘導体)反応による、khellactone型化合物(10-アリール置換-9,10-ジヒドロピラノ[2,3-h]ベンゾピロン-8-オン)合成の触媒として。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06103-1KG:4548173333243
06103-5KG:4548173333250
06103-VAR:
06103-BULK:
06103-25KG:
06103-4X5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuewang Huang et al.
Optics express, 23(5), 6780-6786 (2015-04-04)
We demonstrate a novel technique to fabricate sub-micron silicon nitride waveguides using conventional contact lithography with MEMS-grade photomasks. Potassium hydroxide anisotropic etching of silicon facilitates line reduction and roughness smoothing and is key to the technique. The fabricated waveguides is
Saeid Baroutian et al.
Bioresource technology, 102(2), 1095-1102 (2010-10-05)
In this study, a novel continuous reactor has been developed to produce high quality methyl esters (biodiesel) from palm oil. A microporous TiO2/Al2O3 membrane was packed with potassium hydroxide catalyst supported on palm shell activated carbon. The central composite design
Kinetics of palm oil transesterification in a batch reactor.
Darnoko D and Cheryan M.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 77(12), 1263-1267 (2000)
Aldol condensation in gaseous phase by zeolite catalysts.
Wierzchowski PT and Zatorski LW.
Catalysis Letters, 9(5-6), 411-414 (1991)
Ji-Tai Li et al.
Ultrasonics sonochemistry, 9(5), 237-239 (2002-10-10)
Claisen-Schmidt condensation of acetophenone with aromatic aldehydes catalyzed by pulverized KOH and KF-Al2O3 results chalcones in 52-97% and 83-98% yields respectively in alcoholic solvent under ultrasound irradiation.