APIファミリー
saikosaponin
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@@H]2O)C)O[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@]7(OC[C@]8([C@H]7CC(CC8)(C)C)[C@H](C6)O)C=C5)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C)O
InChI
1S/C42H68O13/c1-21-28(46)33(55-34-31(49)30(48)29(47)22(18-43)53-34)32(50)35(52-21)54-27-10-11-37(4)23(38(27,5)19-44)8-12-39(6)24(37)9-13-42-25-16-36(2,3)14-15-41(25,20-51-42)26(45)17-40(39,42)7/h9,13,21-35,43-50H,8,10-12,14-20H2,1-7H3/t21-,22-,23-,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35+,37+,38+,39-,40+,41-,42+/m1/s1
InChI Key
KYWSCMDFVARMPN-MSSMMRRTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001932:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)