Merck
PHL89316
Schisantherin A
phyproof® Reference Substance
別名:
Gomisin C, Schizantherin A, Wuweizi ester A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H32O9
CAS番号:
分子量:
536.57
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(O)C(C)CC2=CC(OCO3)=C3C(OC)=C2C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4OC)C1OC(C5=CC=CC=C5)=O
InChI
1S/C30H32O9/c1-16-12-18-13-21-25(38-15-37-21)26(35-5)22(18)23-19(14-20(33-3)24(34-4)27(23)36-6)28(30(16,2)32)39-29(31)17-10-8-7-9-11-17/h7-11,13-14,16,28,32H,12,15H2,1-6H3
InChI Key
UFCGDBKFOKKVAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89316-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)