Merck
D36003
Sigma-Aldrich
3,4-ジベンジルオキシベンズアルデヒド
98%
別名:
3,4-ビス(ベンジルオキシ)ベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
318.37
Beilstein:
1132811
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
91-94 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-12-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
InChI Key
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D36003-100G:
D36003-10G:
D36003-1KG:
D36003-VAR:
D36003-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Giovanna Baron et al.
Biochemical pharmacology, 173, 113726-113726 (2019-11-30)
The aim of this work was to profile, by using an HPLC-MS/MS method, cranberry compounds and metabolites found in human urine after ingestion of a highly standardized cranberry extract (Anthocran®). Two different strategies were adopted for the data analysis: a