Merck
242608
Sigma-Aldrich
4-アセトキシベンズアルデヒド
97%
別名:
4-ホルミルフェニルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
164.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
152-153 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ester
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
InChI Key
SEVSMVUOKAMPDO-UHFFFAOYSA-N
詳細
The reductive amination of 4-acetoxybenzaldehyde (4-formylphenyl acetate) with an azanonaborane cluster in the presence of H3BNH2(CH2)4NH2 was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242608-VAR:
242608-1G:
242608-BULK:
242608-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
バニリン ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
バニリン
Afaf R Genady
Organic & biomolecular chemistry, 3(11), 2102-2108 (2005-05-27)
The reactivity of an azanonaborane cluster containing free amino groups {H2N(CH2)4H2NB8H11NH(CH2)4NH2} towards ketones and aldehydes is investigated. In a one step reaction, the reductive amination of some ketones and aldehydes (namely acetone, benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyde, 4-hydroxybenzaldehyde, 4-nitrobenzaldehyde, 4-acetoxybenzaldehyde, and 4-acetamidobenzaldehyde) with
Mahmoud H El-Maghrabey et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 158, 38-46 (2018-06-04)
α-Dicarbonyl compounds (α-DCs) are very clinically important as they are considered as advanced glycation end products (AGEs) precursors and biomarkers for many chronic diseases such as diabetes and vascular diseases, in addition to their major role in progression of complications
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SML0319-10MG4061832075488
SML0319-50MG4061832075495
242608-10G4061836683412
242608-1G