Merck
484881
Sigma-Aldrich
4-[Bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]benzaldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2CH2CH2)2NC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
293.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
官能基
aldehyde
amine
ester
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
InChI Key
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
484881-BULK:
484881-10G:
484881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)