Merck
523860
Sigma-Aldrich
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOC6H4N(CH3)CH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
188.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
70-74 °C (lit.)
官能基
aldehyde
amine
nitrile
SMILES記法
CN(CCC#N)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H12N2O/c1-13(8-2-7-12)11-5-3-10(9-14)4-6-11/h3-6,9H,2,8H2,1H3
InChI Key
DNRTTXXWWAKULZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
523860-BULK:
523860-25G:4548173165639
523860-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)