Merck
PHL89526
Saikosaponin A
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H68O13
CAS番号:
分子量:
780.98
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@@H]2O)C)O[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@]7(OC[C@]8([C@H]7CC(CC8)(C)C)[C@H](C6)O)C=C5)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C)O
InChI
1S/C42H68O13/c1-21-28(46)33(55-34-31(49)30(48)29(47)22(18-43)53-34)32(50)35(52-21)54-27-10-11-37(4)23(38(27,5)19-44)8-12-39(6)24(37)9-13-42-25-16-36(2,3)14-15-41(25,20-51-42)26(45)17-40(39,42)7/h9,13,21-35,43-50H,8,10-12,14-20H2,1-7H3/t21-,22-,23-,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35+,37+,38+,39-,40+,41-,42+/m1/s1
InChI Key
KYWSCMDFVARMPN-MSSMMRRTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89526-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minwoo Hwang et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 43(4), 707-715 (2020-04-03)
Chaihu-Shugan-San (CSS) has been widely used as an alternative treatment for gastrointestinal (GI) diseases in East Asia. Interstitial cells of Cajal (ICCs) are pacemakers in the GI tract. In the present study, we examined the action of CSS on pacemaker