Merck
PHL83884
Panicolin
phyproof® Reference Substance
別名:
Skullcapflavone I, 2′,5-Dihydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O6
CAS番号:
分子量:
314.29
Beilstein:
1328749
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC1=C(C(C=C(C2=CC=CC=C2O)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-12(20)15-11(19)7-13(23-17(15)16(14)22-2)9-5-3-4-6-10(9)18/h3-8,18,20H,1-2H3
InChI Key
CZRGNFVQUYWGKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83884-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)