Merck
PHL83895
Polygalaxanthone III
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O15
CAS番号:
分子量:
568.48
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C25H28O15/c1-36-12-2-8-11(3-9(12)27)39-13-4-10(28)15(19(31)16(13)17(8)29)22-21(33)20(32)18(30)14(40-22)5-37-24-23(34)25(35,6-26)7-38-24/h2-4,14,18,20-24,26-28,30-35H,5-7H2,1H3/t14-,18-,20?,21-,22?,23+,24-,25-/m1/s1
InChI Key
LLJUCXMVRPAONX-OHYANVNISA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83895-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)