Merck
PHL80451
オイパトリン
phyproof® Reference Substance
別名:
3',5-ジヒドロキシ-4',6,7-トリメトキシフラボン, 5-ヒドロキシ-2-(3-ヒドロキシ-4-メトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 6-メトキシルテオリン4',7-ジメチルエーテル, NSC 106402
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O7
CAS番号:
分子量:
344.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
InChI Key
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
オイパトリンは、CYP1A群を発現する細胞の抗増殖剤として作用します。CYP1A群を発現する細胞のG2/M期をブロックすることにより、アポトーシスを誘導します。また、抗炎症物質としても作用します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL80451-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)