Merck
Y0001772
N-ラウロイルサルコシン ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-ドデカノイル-N-メチルグリシン ナトリウム塩, サルコシルNL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS番号:
分子量:
293.38
Beilstein:
5322974
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sarcosinates
分子量
micellar avg mol wt 600
メーカー/製品名
EDQM
凝集数
2
CMC
14.6 mM (20-25°C)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sodium lauroylsarcosinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
陰イオン界面活性剤です。
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
512.6 °F - closed cup
引火点(℃)
267 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0001772:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)