安全性情報
Y0000804
Fluorescein impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O5
CAS番号:
分子量:
258.23
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluorescein
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
InChI Key
KIEFFPFIBREPIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluorescein impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000804-1EA:
Y0000804:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)