Merck
1535899
USP
フタル酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
フタル酸, 1,2-ベンゼンジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
166.13
Beilstein:
608199
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluorescein
フォーム
crystalline
メーカー/製品名
USP
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
water: partially soluble
密度
1.59 g/cm3 at 15 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Phthalic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluorescein Injection
  • Fluorescein Sodium
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
適用法令
Jan Code
1535899-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3