Merck
W328712
Sigma-Aldrich
グリシン
99%, natural (US), FCC, FG
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
FEMA番号:
3287
Beilstein:
635782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
Flavis 番号:
17.034
官能:
sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
由来生物:
corn
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
corn
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
アッセイ
99%
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sweet
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
W328712-SAMPLE-K:
W328712-25KG-K:
W328712-BULK-K:
W328712-1KG-K:
W328712-VAR-K:
W328712-10KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6