由来生物
Betel leaf oil
品質水準
300
400
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
組成
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Isoeugenol
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
isoeugenol
官能
clove; woody; spicy; smoky; sweet
SMILES記法
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W246830-1KG-K:
W246830-BULK-K:
W246830-25KG-K:
W246830-VAR-K:
W246830-SAMPLE-K:
W246830-5KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック