Merck
V0045000
バンコマイシン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
CAS番号:
分子量:
1449.25 (free base basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
vancomycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H]([N+H2]C)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI Key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Vancomycin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
V0045000:
V0045000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joop J P Kouijzer et al.
International journal of pharmaceutics, 609, 121154-121154 (2021-10-09)
Bacterial biofilms are a huge burden on our healthcare systems worldwide. The lack of specificity in diagnostic and treatment possibilities result in difficult-to-treat and persistent infections. The aim of this in vitro study was to investigate if microbubbles targeted specifically
Co-amoxiclav discolouration.
J S Dawson
Anaesthesia, 69(4), 391-392 (2014-03-20)
Giusy Lofrano et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1234-1242 (2014-04-08)
The photocatalytic degradation of an antibiotic, vancomycin B hydrochloride (VAN-B), has been investigated in aqueous suspensions of titanium dioxide (TiO2) by monitoring the change in its concentration as well as the production of ammonia and chlorides as a function of
Pawana Panomket et al.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 97 Suppl 4, S7-11 (2014-05-24)
Staphylococcus aureus is a species of bacteria that causes a number of diseases and more than 60% of it is presently resistant to methicillin. Vancomycin is the drug of choice for the eradication of methicillin-resistant S. aureus (MRSA). This study
Christopher J Rudnisky et al.
Ophthalmology, 121(4), 835-841 (2013-12-12)
To determine the 8-year incidence of endophthalmitis after cataract surgery and to determine which surgical practices were associated with higher rates of endophthalmitis. Case-control study. A total of 75 318 eyes undergoing cataract extractions, performed by 26 different surgeons at 4 public