Merck
T1975000
トリアゾラム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
8-クロロ-6-[2-クロロフェニル]-1-メチル-4H-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12Cl2N4
CAS番号:
分子量:
343.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triazolam
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
USDEA Schedule I
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=CC=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=CC=C(Cl)C=C42
InChI
1S/C17H12Cl2N4/c1-10-21-22-16-9-20-17(12-4-2-3-5-14(12)19)13-8-11(18)6-7-15(13)23(10)16/h2-8H,9H2,1H3
InChI Key
JOFWLTCLBGQGBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Triazolam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
T1975000:
T1975000-10MG:
T1975000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bethan L Richards et al.
The Journal of rheumatology. Supplement, 90, 34-39 (2012-09-04)
To determine the efficacy and safety of muscle relaxants in pain management in patients with inflammatory arthritis (IA). We searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline, Embase, and PsychINFO for randomized controlled trials in adults with IA that
P J Schneider et al.
DICP : the annals of pharmacotherapy, 24(4), 389-392 (1990-04-01)
For the second time in the past ten years adverse reports in the lay press have questioned the safety of triazolam. Anecdotal reports of central nervous system adverse reactions can be separated into four general categories: (1) delirium in psychiatric
Altering the mammalian circadian clock with the short-acting benzodiazepine, triazolam.
F W Turek et al.
Trends in neurosciences, 11(12), 535-541 (1988-12-01)
R R Griffiths et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 9(1), 133-151 (1985-01-01)
The abuse liability of a drug is a positive, interactive function of the reinforcing and adverse effects of the drug. The relative abuse liability of the hypnotic benzodiazepine, triazolam, has been controversial. This paper reviews animal and human studies bearing
G E Pakes et al.
Drugs, 22(2), 81-110 (1981-08-01)
Triazolam is a triazolobenzodiazepine with hypnotic properties, advocated for use in acute or chronic insomnia, situational insomnia in hospitalised patients, and insomnia associated with other disease states. As triazolam has a relatively short half-life of about 2 to 3 hours