Merck
1076465
USP
ブロマゼパム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
7-ブロモ-5-(2-ピリジル)-3H-1,4-ベンゾジアキセピン-2(1H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10BrN3O
CAS番号:
分子量:
316.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bromazepam
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(CN=C1C2=CC=CC=N2)NC3=C1C=C(Br)C=C3
InChI
1S/C14H10BrN3O/c15-9-4-5-11-10(7-9)14(17-8-13(19)18-11)12-3-1-2-6-16-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
InChI Key
VMIYHDSEFNYJSL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA2(2555)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bromazepam belongs to the 1,4-benzodiazepine class of compounds. It is a type of psychotropic drug, which finds therapeutic applications as an anti-anxiety agent.
アプリケーション
Bromazepam may be used as a standard in the quantitative determination of bromazepam in biosamples like human plasma using high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS).
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1076465-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bromazepam determination in human plasma by high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry: a highly sensitive and specific tool for bioequivalence studies
Laurito.LT, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 39(2), 168-176 (2004)