安全性情報
T1438
Millipore
トッドヒューイト培養液
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for Streptococcus spp.
詳細
トッド-ヒューイト培養液は、さまざまな血清学的検査のための溶血性連鎖球菌の培養に使用されます。この培地は、A群連鎖球菌および病原微生物の疫学研究における代替タイプとして推奨されています。トッド-ヒューイト培養液は非常に栄養価が高く、動物組織のペプシン消化物とウシの心臓浸出物が含まれます。デキストロースは溶血素の生成を刺激します。この培養液はリン酸ナトリウムと炭酸ナトリウムで十分に緩衝されており、デキストロースの発酵時に生成される酸を中和します。これにより、抗原性連鎖球菌溶血素の破壊が抑えられます。また、リン酸ナトリウムには肺炎球菌の増殖を刺激する効果があることも分かっています。トッド-ヒューイト培養液は、血清学的タイピングの前に連鎖球菌を培養するための血清ブロスまたは馬肉消化ブロスの代わりとして使用できます。
アプリケーション
トッド-ヒューイト培養液は、Bacillus subtilisStreptococcus pneumoniaeなどのさまざまな微生物の培養に使用されています。
血清学的試験を目的としたA群溶血性レンサ球菌の培養に適しています。
構成
成分(g/L):
ウシ心臓浸出液 500.00
動物組織ペプシン消化物 20.00
デキストロ-ス 2.00
塩化ナトリウム 2.00
リン酸ナトリウム 0.40
炭酸ナトリウム 2.50
調製ノート
蒸留水1000 mLにトッド-ヒューイト培養液37 gを懸濁させます。よく混合し、必要に応じて分注します。圧力15 lbs(121°C)で15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T1438-100G:
T1438-VAR:
T1438-500G:
T1438-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Observation of Pneumococcal Phase Variation in Colony Morphology
Li J, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Moody, M.D., et al.
American Journal of Public Health, 53, 1083-1083 (1963)
Todd, E.W., et al.
The Journal of Pathology and Bacteriology, 35, 1-97 (1932)
Assessing membrane fluidity and visualizing fluid membrane domains in bacteria using fluorescent membrane dyes
Wenzel M, et al.
Bio-protocol (2018)
The pore-forming protein gasdermin D regulates interleukin-1 secretion from living macrophages
Evavold CL, et al.
Immunity, 48(1), 35-44 (2018)
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques