product name
SynaptoRed™ C2, ≥95% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
テクニック
titration: suitable
色
deep purple
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
εmax
≥37 at 538-548 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Br-].[Br-].CCN(CC)c1ccc(/C=C\C=C\C=C/c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6689-VAR:
S6689-5MG-PW:
S6689-BULK:
S6689-5MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)