Merck
SCT126
Sigma-Aldrich
BioTracker 510 Green C4(FM1-43)シナプス色素
Live cell imaging synaptic dye that detects neural synaptic activitiy at neuromuscular junctions and synapses.
別名:
Live cell imaging probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
BioTrackerシナプス色素は、神経筋接合部またはシナプスにおけるシナプス活動を追跡するために開発された一連の蛍光カチオン性スチリル色素です。これらの色素には通常、一方の端に親油性の末端があり、もう一方の端に親水性の高い末端があります。細胞や組織標本の存在下では、この色素は水相(色素はほぼ完全に非蛍光性)と、細胞表面膜の外葉(色素は膜に親油性末端を挿入して強い蛍光を発する)に分配されます。神経刺激後のエンドサイトーシス時に、色素は小胞内に捕捉されます。したがって、細胞表面の色素を洗い流した後、蛍光シグナルは、新たに形成された小胞の数に比例します。一方、エキソサイトーシス時には、色素が神経伝達物質とともに小胞から放出されるため、蛍光シグナルが減少します。その結果、蛍光強度の変化は、エンドサイトーシス/エキソサイトーシスの量またはシナプス活性を反映します。
スペクトル特性
吸光度(MeOH):510 nm
発光(MeOH):625 nm
吸光度(膜):480 nm
発光(膜):600 nm
アプリケーション
生細胞蛍光イメージング
研究カテゴリー
細胞イメージング
研究サブカテゴリー
生細胞色素
神経筋接合部やシナプスにおける神経シナプス活動を検出するライブセルイメージングシナプス色素。
品質
スペクトル特性
吸光度(MeOH):510 nm
発光(MeOH):625 nm
吸光度(膜):480 nm
発光(膜):600 nm
物理的形状
凍結乾燥品
保管および安定性
BioTracker 510 Green C4(FM1-43)シナプス色素は、 2~8°Cで遮光して保存してください。10 mMのストック溶液を調製でき、4°Cまたは-20°Cで6か月以上保存できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT126:
試験成績書(COA)