安全性情報
SCT127
Sigma-Aldrich
BioTracker 640 Red C2(FM4-64)シナプス色素
Live cell imaging synaptic dye that detects neural synaptic activitiy at neuromuscular junctions and synapses.
別名:
Live cell imaging probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
wet ice
詳細
BioTrackerシナプス色素は、神経筋接合部またはシナプスでのシナプス活動を追跡するために開発された蛍光カチオン性スチリル色素群です。この色素は通常、片方の末端が親油性、他方の末端が高度に親水性です。この色素は、細胞や組織標本の存在下で、水相(ここで色素は実質的に非蛍光性です)と細胞表面膜の外側小葉(ここで色素は膜に親油性末端を挿入して強い蛍光を発します)を分割します。神経刺激後のエンドサイトーシス中に、この色素が小胞内に捕捉されます。したがって、細胞表面の色素を洗い流した後の蛍光シグナルは、新たに形成された小胞の数に比例します。一方、エキソサイトーシス中には、色素は神経伝達物質とともに小胞から放出されるため、蛍光シグナルが減少します。その結果、蛍光強度の変化は、エンドサイトーシス/エキソサイトーシスまたはシナプス活性の量を反映します。
スペクトル特性
吸収(膜):510 nm
発光(膜):750 nm
アプリケーション
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
研究のサブカテゴリ
細胞イメージング
神経筋接合部やシナプスでの神経シナプス活動を検出する生細胞イメージングシナプス色素。
品質
スペクトル特性
吸収(膜):510 nm
発光(膜):750 nm
物理的形状
凍結乾燥品
保管および安定性
BioTracker 640 Red C2(FM4-64)シナプス色素は2~8℃で遮光して保存してください。ストック溶液は10 mMで調製し、4℃または-20℃で6ヵ月以上保存できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT127:
試験成績書(COA)