Merck
PHL83276
Aurantio-obtusin
phyproof® Reference Substance
別名:
1,3,7-Trihydroxy-2,8-dimethoxy-6-methyl-9,10-anthracenedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)c1c2c(cc(c1O)C)C(=O)c3c(c(c(c(c3)O)OC)O)C2=O
InChI
1S/C17H14O7/c1-6-4-7-11(17(24-3)12(6)19)14(21)10-8(13(7)20)5-9(18)16(23-2)15(10)22/h4-5,18-19,22H,1-3H3
InChI Key
RNXZPKOEJUFJON-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83276-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eun Kyeong Lee et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-28)
The purpose of this study was to determine the antiallergic effects of AF-343, a mixture of natural plant extracts from Cassia tora L., Ulmus pumila L., and Taraxacum officinale, on rat basophilic leukemia (RBL-2H3) cells. The inhibitory effects on cell