Merck
S6387
Sigma-Aldrich
スルファジアジン ナトリウム塩
≥98% (HPLC)
別名:
4-アミノ-N-(2-ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド ナトリウム塩, SPSアガー添加剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N4NaO2S
CAS番号:
分子量:
272.26
Beilstein:
4068213
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
InChI Key
JLDCNMJPBBKAHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スルファジアジンナトリウム塩は、ヒトや動物の医薬品において、グラム陽性菌とグラム陰性菌に対して一般的に使用されるスルホンアミドのクラスに属する広域スペクトル抗生物質です。その作用機序には、葉酸代謝サイクルのp-アミノ安息香酸の競合的阻害剤として細菌の増殖を阻害することなどがあります。
アプリケーション
スルファジアジンは、高速液体クロマトグラフィー法を用いて生体サンプル中のスルファピリジンを測定するための内部標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S6387-500G:
S6387-25G:
S6387-100G:
S6387-VAR:
S6387-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
High-performance liquid chromatographic method for determination of sulfapyridine in human saliva using post-column, in-line derivatization with fluorescamine
Sista.S.H, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 273(2), 103-106 (1983)
Drugs: Synonyms and Properties (2017)
Chun-Xue Zhou et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(10) (2019-08-07)
In this study, we analyzed the global metabolomic changes associated with Toxoplasma gondii infection in mice in the presence or absence of sulfadiazine sodium (SDZ) treatment. BALB/c mice were infected with T. gondii GT1 strain and treated orally with SDZ
Vanessa Estato et al.
The American journal of pathology, 188(11), 2674-2687 (2018-08-20)
Toxoplasmosis is one of the leading parasitic diseases worldwide. Some data suggest that chronic acquired toxoplasmosis could be linked to behavioral alterations in humans. The parasite infects neurons, forming immunologically silent cysts. Cerebral microcirculation homeostasis is determinant to brain functions
Eco-toxic effects of sulfadiazine sodium, sulfamonomethoxine sodium and enrofloxacin on wheat, Chinese cabbage and tomato
Ecotoxicology (London, England), 18(7), 878-885 (2009)