安全性情報
QC1297
Supelco
Demand - Constant Value
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 standard
メーカー/製品名
RTC QCI-040
濃度
100% in H2O
テクニック
TOC: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
2Lまでの試薬水に希釈するための単一標準化合物。
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
QC1297-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6