コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
すべての画像(1)
主要文書
安全性情報
QC3130
Supelco
デマンド - (全容量)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-3026
濃度
in H2O
テクニック
TOC: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
QC3130-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Supelco
Supelco
QC1210
pH - 100mL
Supelco
Supelco
QC1041
ミネラル
Supelco
Supelco
QC1077
溶存酸素 - WP