安全性情報
QC1001
Supelco
栄養物 C/V サンプル 2
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 2 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-042-2
濃度
100% in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
QC1001-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Supelco
Supelco
QC1210
pH - 100mL
Supelco
Supelco
QC1130
Demand-WP
Supelco
Supelco
QC1077
溶存酸素 - WP
Supelco
Supelco
QC1051
複合栄養物