安全性情報
QC1277
Supelco
Residual Chlorine - Constant Value
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 standard
メーカー/製品名
RTC QCI-044
濃度
100% in H2O
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
A single standard for dilution up to 2 L of reagent water.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
QC1277-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)