安全性情報
PHR3868
Supelco
Benzalkonium chloride (C12)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Benzalkonium Chloride (C12)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H42ClNO2
CAS番号:
分子量:
376.02
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1050982
APIファミリー
benzalkonium chloride
包装
pkg of 100MG
保管温度
2-30°C
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3868-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)