安全性情報
PHR3870
Supelco
Benzalkonium chloride (C16)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, Cetalkonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride, N-Hexadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H46ClN
CAS番号:
分子量:
396.09
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
benzalkonium chloride
包装
pkg of 100MG
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
PHR3870-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)