安全性情報
PHR3857
Supelco
(S)-β-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23N3O
CAS番号:
分子量:
261.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1727031
APIファミリー
zolmitriptan
包装
pkg of 50MG
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C)C)cc(cc2)C[C@H](N)CO
InChI
1S/C15H23N3O/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI Key
XYSYRJCYRKMOFP-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3857-50MG:
試験成績書(COA)