安全性情報
PHR1857
Supelco
シタグリプチンリン酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
シタグリプチン リン酸塩 一水和物, 7-[(3R)-3-アミ-1-オキソ-4-(2,4,5-トリフルオロフェニル)ブチル]-5,6,7,8-テトラヒドロ-3-(トリフルオロメチル)-1,2,4-トリアゾロ[4,3-a]ピラジンホスフェート, MK-0431
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
523.32
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001812
traceable to USP 1612903
APIファミリー
sitagliptin
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI Key
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。.
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
リン酸シタグリプチンは、ジペプチジルペプチダーゼIV(DPPIV)阻害剤であり、II型糖尿病の治療に使用される抗糖尿病薬です。
ジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP-4)クラスに属する抗糖尿病薬剤です。酵素DPP-4を阻害することによってグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)レベルが増大し、これによってグルカゴン放出が制限される結果としてインスリン放出と類似の効果(血糖レベル低下)が得られると考えられています。
アプリケーション
この医薬品二次標準物質は、以下の用途でも使用できます:
  • 配合医薬製剤中のリン酸シタグリプチンと塩酸メトホルミンを測定するための逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法の開発
  • リン酸シタグリプチンの19F核磁気共鳴(19F-NMR)分光法に基づく定量分析およびこの方法のプロトン1H-NMRを用いた検証
  • RP-HPLCを使用し、医薬品規制調和国際会議(ICH)ガイドラインに従った、錠剤中のリン酸シタグリプチンの測定
  • 品質バイデザイン(QbD)アプローチに従ったミセル動電クロマトグラフィー(MEKC)による医薬製剤中のシタグリプチンとその4つの不純物の同時評価
  • 逆相液体クロマトグラフィー(RP-LC)を使用した、医薬錠剤中のリン酸シタグリプチン、塩酸メトホルミン、塩酸ピオグリタゾン、グリクラジド、グリベンクラミド、およびレパグリニドの多重分析
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
脚注
この材料の分析証明書を参照するには下のスロットにLRAC0251と入力してください。これは例の証明書であり、貴社が受け取るロットであるとは限りません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1857-1G:
PHR1857-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)