SML3205
Sitagliptin
≥98% (HPLC)
別名:
(2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-2-amine, (3R)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a ]pyrazin-7(8H )-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1-butanone,, MK 0431 free base, MK 431 free base, MK-0431 free base, MK-431 free base, MK0431 free base, MK431 free base
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -17 to -23°, c = 0.5 in chloroform-d
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F
InChI
1S/C16H15F6N5O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2/t9-/m1/s1
InChI Key
MFFMDFFZMYYVKS-SECBINFHSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3205-50MG:
SML3205-10MG:
SML3205-VAR:
SML3205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Interrogation of protein pathways is a foundational part of drug discovery research and drug development. Explore more about protein pathway analysis, including chemical library screening, investigating protein and enzyme activity, and modulating protein pathways by using small molecules.