certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
1.78 psi ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of (3X1.2ML)
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
密度
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI Key
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F
引火点(℃)
54 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3276-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)