Merck
PHR3036
Supelco
メタキサロン
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
5-(3,5-ジメチルフェノキシメチル)-2-オキサゾリジノン, 5-[(3,5-キシリルオキシ)メチル]-2-オキサゾリジノン, AHR 438, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, メタキサロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO3
CAS番号:
分子量:
221.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1396149
APIファミリー
metaxalone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
メタキサロンは筋弛緩薬です。ヒトにおけるメタキサロンの作用機序は、まだ完全にはわかっていません。中枢神経系の全般的な抑制を通じて作用するとみられています。
筋弛緩薬(骨格筋)
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3036-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)