certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP703
traceable to USP 1085114
APIファミリー
oxybutynin
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
mp
170-175 °C
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
InChI Key
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2548-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)