Merck
O0288000
オキシブチニンクロリド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
α-フェニルシクロヘキサングリコール酸 4-(ジエチルアミノ)-2-ブチニルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
393.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxybutynin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI Key
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Oxybutynin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ムスカリン性アセチルコリン受容体アンタゴニストです。
ムスカリン性アセチルコリン受容体アンタゴニストです。膀胱の平滑筋細胞の増殖を阻害しますが、この作用は増殖促進遺伝子のダウンレギュレ-ションによるものと考えられています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O0288000-1EA:
O0288000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)