Merck
O5015
Sigma-Aldrich
オキシブチニンクロリド
meets EP, USP testing specifications
別名:
α-フェニルシクロヘキサングリコール酸 4-(ジエチルアミノ)-2-ブチニルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
393.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
品質水準
形状
solid
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI Key
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ムスカリン性アセチルコリン受容体アンタゴニストです。膀胱の平滑筋細胞の増殖を阻害しますが、この作用は増殖促進遺伝子のダウンレギュレ-ションによるものと考えられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート