Merck
Y0002275
オキシブチニンクロリド
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
α-フェニルシクロヘキサングリコール酸 4-(ジエチルアミノ)-2-ブチニルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
393.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
oxybutynin
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI Key
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Oxybutynin hydrochloride for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ムスカリン性アセチルコリン受容体アンタゴニストです。膀胱の平滑筋細胞の増殖を阻害しますが、この作用は増殖促進遺伝子のダウンレギュレ-ションによるものと考えられています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)