Merck
MABS1251
Sigma-Aldrich
抗CYP11B2抗体、クローン41-17B
clone 41-17B, from mouse
別名:
Cytochrome P450 11B2, mitochondrial, CYP11B2, Aldosterone synthase, ALDOS, Aldosterone-synthesizing enzyme, CYPXIB2, Cytochrome P-450Aldo, Cytochrome P-450C18, Steroid 18-hydroxylase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
41-17B, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP11B2(1585)
詳細
シトクロムP450 11B2、ミトコンドリア(EC1.14.15.4、EC1.14.15.5、UniProt:P19099、別名:ALDOS、アルドステロンシンターゼ、アルドステロン合成酵素、CYPXIB2、シトクロムP-450Aldo、シトクロムP-450C18、シトクロムP450サブファミリーXIBポリペプチド2、ステロイド11-β-モノオキシゲナーゼ、ステロイド11-β/18-ヒドロキシラーゼ、ミトコンドリアシトクロムP450ファミリー11サブファミリーBポリペプチド2)は、ヒトのCYP11B2(別名:CPN2、CYP11B、CYP11BL、P450C18)遺伝子(Gene ID:1585)によってコードされています。CYP11B2タンパク質は、薬物代謝と、コレステロール、ステロイド、およびその他の脂質の合成に関与する反応を触媒するモノオキシゲナーゼのシトクロムP450スーパーファミリーのメンバーです。CYP11B2タンパク質はミトコンドリア内膜に局在し、ステロイド18-ヒドロキシラーゼ活性およびステロイド11 β-ヒドロキシラーゼ活性を示します。CYP11B2遺伝子の突然変異は、アルドステロン生合成の常染色体劣性疾患である、コルチコステロンメチルオキシダーゼ1(CMO-1)欠損症の原因として知られています。
免疫原
N末端近傍のヒトCYP11B2に相当するニワトリ血清アルブミン結合直鎖ペプチド。
エピトープ:N末端近傍
アプリケーション
免疫組織染色:この抗体は、正常副腎でCYP11B2を検出しました(Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2014).Mol. Cell Endocrinology.383:111-117)。
免疫蛍光染色:この抗体は、正常副腎でCYP11B2を検出しました(Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2014).Mol. Cell Endocrinology.383:111-117)。
抗CYP11B2抗体 クローン41-17Bは、CYP11B2に対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色、免疫蛍光染色に使用できます。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
hCYP11B2-GFP発現HEK293細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLの本抗体は、10 µgのhCYP11B2-GFP発現HEK293細胞ライセートでCYP11B2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約57 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1251:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kei Omata et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 72(4), 874-880 (2018-10-26)
Primary aldosteronism affects ≈5% to 10% of hypertensive patients and has unilateral and bilateral forms. Most unilateral primary aldosteronism is caused by computed tomography-detectable aldosterone-producing adenomas, which express CYP11B2 (aldosterone synthase) and frequently harbor somatic mutations in aldosterone-regulating genes. The
Chuanming Xu et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 237(1), e13899-e13899 (2022-10-21)
The kaliuretic action of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) is well established as highlighted by hyperkalemia side effect of RAAS inhibitors but such action is usually ascribed to systemic RAAS. The present study addresses the involvement of intrarenal RAAS in K+
Jimmy J Mao et al.
Journal of the Endocrine Society, 5(8), bvab107-bvab107 (2021-07-15)
The detection and management of concomitant pheochromocytoma (PHEO) and primary aldosteronism (PA) is not well understood. To investigate varying presentations and outcomes of cases with coexisting PHEO and PA to provide an approach to its diagnosis and management. We conducted
Kazutaka Nanba et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 103(10), 3869-3876 (2018-08-08)
Somatic mutations have been identified in more than half of aldosterone-producing adenomas (APAs) through mutation hotspot sequencing. The underlying pathogenesis of inappropriate aldosterone synthesis in the remaining population is still unknown. To investigate the prevalence and spectrum of somatic mutations
Kazutaka Nanba et al.
Circulation, 136(4), 347-355 (2017-06-02)
Both aging and inappropriate secretion of aldosterone increase the risk for developing cardiovascular disease; however, the influence of aging on aldosterone secretion and physiology is not well understood. The relationship between age and adrenal aldosterone synthase (CYP11B2) expression was evaluated