certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000195
traceable to USP 1478629
APIファミリー
ondansetron
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
InChI Key
AGQJDIDJKSFVTC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2221-100MG:
試験成績書(COA)