About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2
CAS番号:
分子量:
82.10
Beilstein:
1368
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
<1 mmHg ( 0 °C)
APIファミリー
ondansetron
メーカー/製品名
EDQM
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ondansetron impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001320-1EA:
Y0001320:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mengzhe Guo et al.
Analytica chimica acta, 865, 31-38 (2015-03-04)
Matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) time-of-flight mass spectrometry (TOF-MS) can be considered as state of the art in the field of proteins and peptides analysis. In this work, we have designed an ionic liquid derivative strategy to obtain abundant fragment
Yonghai Song et al.
The Analyst, 140(2), 623-629 (2014-11-27)
A simple strategy to fabricate a fluorescent SiO2@zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) core-shell nanosensor for Cu(2+) detection was demonstrated in this work. The nanosensor was synthesized using carboxyl-functionalized SiO2 nanoparticles (SiO2 NPs) as a template to induce the growth of ZIF-8
Xiehong Cao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(5), 1404-1409 (2014-01-25)
A simple method for the preparation of metal-oxide-coated three-dimensional (3D) graphene composites was developed. The metal-organic frameworks (MOFs) that served as the precursors of the metal oxides were first synthesized on the 3D graphene networks (3DGNs). The desired metal oxide/3DGN
Hangzhen Lan et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 35-44 (2014-09-15)
A high-performance magnetic molecularly imprinted polymer (MIP) coating using zeolite imidazolate framework-8 coated magnetic iron oxide (Fe3O4@ZIF-8) as a carrier was developed for simultaneous automated solid phase microextraction of four estrogens in 24 food samples. The coating material, abbreviated as