Merck
PHL89473
Hamamelitannin
phyproof® Reference Substance
別名:
2-C-(Hydroxymethyl)-D-ribofuranose 2′,5-digallate, Hamamelofuranose 2′,5-digallate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O14
CAS番号:
分子量:
484.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1O[C@H](COC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H](O)[C@]1(O)COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C20H20O14/c21-9-1-7(2-10(22)14(9)25)17(28)32-5-13-16(27)20(31,19(30)34-13)6-33-18(29)8-3-11(23)15(26)12(24)4-8/h1-4,13,16,19,21-27,30-31H,5-6H2/t13-,16-,19?,20-/m1/s1
InChI Key
FEPAFOYQTIEEIS-IZUGRSKYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89473-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)