Merck
T8904
Sigma-Aldrich
チアベンダゾール
≥99%, powder
別名:
2-(4-チアゾリル)ベンゾイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7N3S
CAS番号:
分子量:
201.25
Beilstein:
611403
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51453501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMF: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2C9(1559)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:イミダゾール
アプリケーション
チアベンダゾール(TBZ)は、ヒトの寄生虫感染症の治療に使用される薬効範囲が広い駆虫薬です。農業用殺菌剤および食品防腐剤として使用されます。チアベンダゾールは、重金属キレート解毒剤として使用されています。糸状虫、皮膚幼虫ミグラン、内臓幼虫ミグラン、旋毛虫症の治療に臨床的に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
チアベンダゾールは、ミトコンドリア虫特異的酵素のレベルで嫌気性呼吸を阻害します。C. jejuniH. pyloriでキノールフマレート還元酵素(QFR)阻害剤として機能し、キノンへのキノールの酸化をブロックします。チアベンダゾールは卵と幼虫の生産を抑制し、糞便中を通過する卵と幼虫のその後の発達を阻害する可能性があります。提起されたチアベンダゾールの生体内変換経路は、CYP1A2触媒による5-ヒドロキシチアベンダゾールへのヒドロキシル化であり、これはグルクロニドおよび硫酸共役に代謝されます。
その他情報
容器は、乾燥してよく換気された場所にしっかり密閉して保持します。乾燥した場所に保管してください。保管クラス(TRGS 510):不燃性固体
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8904-BULK:
T8904-VAR:
T8904-100G:
T8904-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Roslyn S Thelingwani et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 37(6), 1286-1294 (2009-03-21)
Thiabendazole (TBZ) and its major metabolite 5-hydroxythiabendazole (5OH-TBZ) were screened for potential time-dependent inhibition (TDI) against CYP1A2. Screen assays were carried out in the absence and presence of NADPH. TDI was observed with both compounds, with k(inact) and K(I) values
Stuart Dashper et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(3), 1311-1314 (2009-12-30)
Porphyromonas gingivalis is a major pathogen of chronic periodontitis and exists in a biofilm on the surface of the tooth root. Oxantel, a cholinergic anthelmintic and fumarate reductase inhibitor, significantly inhibited biofilm formation by P. gingivalis and disrupted established biofilms
Susanne Rath et al.
Chemosphere, 214, 111-122 (2018-09-28)
Brazil is one of the world's largest producers of animal protein, requiring the large-scale use of veterinary drugs. The administration of antimicrobials and antiparasitics is a common practice. However, there is a lack of information on how these drugs impact
Santosh Soparawalla et al.
The Analyst, 136(21), 4392-4396 (2011-09-06)
We describe a rapid in situ method for detecting agrochemicals on the surface or in the tissue of fruit using a portable mass spectrometer equipped with an ambient ionization source. Two such ionization methods, low temperature plasma (LTP) and paper
Andrew C Kotze et al.
PLoS neglected tropical diseases, 5(6), e1203-e1203 (2011-07-09)
Current efforts to control human soil-transmitted helminths (STHs) involve the periodic mass administration of benzimidazole drugs to school aged children and other at- risk groups. Given that high levels of resistance to these drugs have developed in roundworms of livestock