アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
アプリケーション
food and beverages
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1O[C@H](COC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H](O)[C@]1(O)COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C20H20O14/c21-9-1-7(2-10(22)14(9)25)17(28)32-5-13-16(27)20(31,19(30)34-13)6-33-18(29)8-3-11(23)15(26)12(24)4-8/h1-4,13,16,19,21-27,30-31H,5-6H2/t13-,16-,19?,20-/m1/s1
InChI Key
FEPAFOYQTIEEIS-IZUGRSKYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04646-1MG-F:
04646-BULK-F:
04646-5MG-F:
04646-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)