Merck
PHL83229
Asperuloside
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22O11
CAS番号:
分子量:
414.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCC1=C[C@@H]2OC(=O)C3=COC(O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]1[C@H]23
InChI
1S/C18H22O11/c1-6(20)25-4-7-2-9-12-8(16(24)27-9)5-26-17(11(7)12)29-18-15(23)14(22)13(21)10(3-19)28-18/h2,5,9-15,17-19,21-23H,3-4H2,1H3/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17?,18+/m0/s1
InChI Key
IBIPGYWNOBGEMH-ZORLMZJFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83229-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)