安全性情報
P3900000
Purpureaglycoside A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Deacetylanatoside A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H74O18
CAS番号:
分子量:
927.08
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
purpureaglycoside
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3(C([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@H]6O[C@@H]([C@H]([C@H](C6)O[C@H]8O[C@@H]([C@H]([C@H](C8)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O)C)O[C@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H](C7)O)O)C)C)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C47H74O18/c1-21-38(51)30(49)16-35(58-21)65-43-23(3)60-36(18-32(43)62-37-17-31(39(52)22(2)59-37)63-44-42(55)41(54)40(53)33(19-48)64-44)61-26-8-11-45(4)25(15-26)6-7-29-28(45)9-12-46(5)27(10-13-47(29,46)56)24-14-34(50)57-20-24/h14,21-23,25-33,35-44,48-49,51-56H,6-13,15-20H2,1-5H3/t21-,22-,23-,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31+,32+,33-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42-,43-,44-,45+,46-,47?/m1/s1
InChI Key
WJOCFXCSQDOQQR-MIKBVDKDSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Purpureaglycoside A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
P3900000-1EA:
P3900000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)