安全性情報
NIST3121
Gold (Au) standard solution
NIST® SRM® 3121
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of gold. A unit of SRM 3121 consists of five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of gold. The solution contains hydrochloric acid at a volume fraction of approximately 10 %, equivalent to an amount-of-substance concentration (molarity) of approximately 1.2 mol/L. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 3121_cert
SRM 3121_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gold (Au)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3121:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)